Stampa…
(S)-2-Phenylpyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932248-1G OR932248-250MG
APOSOR932248-1GEA 542 EUR
APOSOR932248-1G APOSOR932248-250MG
(S)-2-Phenylpyrrolidine 95%
(S)-2-Phenylpyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₃N
Peso molecolare: 147,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06762549
CAS Number: 59347-91-0