Stampa…
2-tert-Butyl-5-chloro-1,1-dioxoisothiazol-3(2H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR932241-250MG OR932241-1G
APOSOR932241-250MGEA 582 EUR
APOSOR932241-250MG APOSOR932241-1G
2-tert-Butyl-5-chloro-1,1-dioxoisothiazol-3(2H)-one
2-tert-Butyl-5-chloro-1,1-dioxoisothiazol-3(2H)-one
Formula: C₇H₁₀ClNO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09029621
CAS Number: 850314-47-5