Stampa…
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932219-1G OR932219-250MG
APOSOR932219-1GEA 633 EUR
APOSOR932219-1G APOSOR932219-250MG
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-acetonitrile 95%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-acetonitrile
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
Peso molecolare: 181,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037894
CAS Number: 124499-37-2