3-(4-Methoxyphenyl)isoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932210-1G
OR932210-250MG
APOSOR932210-1GEA
647
EUR
APOSOR932210-1G
APOSOR932210-250MG
3-(4-Methoxyphenyl)isoxazole 95%
3-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Peso molecolare: 175.184 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08446386 CAS Number: 61428-20-4 |