Stampa…
3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932171-1G OR932171-250MG
APOSOR932171-1GEA 452 EUR
APOSOR932171-1G APOSOR932171-250MG
3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride 95%
3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride
Formula: C₇H₁₀N₂O·ClH
Peso molecolare: 174,628 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23703574
CAS Number: 1588441-13-7