2,3-Dimethyl-1H-indole-7-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932160-1G
OR932160-250MG
APOSOR932160-1GEA
713
EUR
APOSOR932160-1G
APOSOR932160-250MG
2,3-Dimethyl-1H-indole-7-carbaldehyde 95%
2,3-Dimethyl-1H-indole-7-carbaldehyde
Formula:
C₁₁H₁₁NO Peso molecolare: 173,211 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08059725 CAS Number: 103987-28-6 |