Stampa…
(2-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chlorobenzoyl cyanide
OR932078-1G OR932078-5G
APOSOR932078-1GEA 174 EUR
APOSOR932078-1G APOSOR932078-5G
(2-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(2-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formula: C₈H₄ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03092702
CAS Number: 35022-42-5