Stampa…
(6-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932073-1G OR932073-250MG
APOSOR932073-1GEA 423 EUR
APOSOR932073-1G APOSOR932073-250MG
(6-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol 95%
(6-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol
Formula: C₉H₉ClN₂O
Peso molecolare: 196,634 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01073117
CAS Number: 331949-55-4