Stampa…
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932063-1G OR932063-250MG
APOSOR932063-1GEA 389 EUR
APOSOR932063-1G APOSOR932063-250MG
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 95%
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClN·ClH
Peso molecolare: 192,086 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11101198
CAS Number: 1167414-92-7