Stampa…
(7-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932051-1G OR932051-250MG
APOSOR932051-1GEA 282 EUR
APOSOR932051-1G APOSOR932051-250MG
(7-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol 95%
(7-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol
Formula: C₉H₉ClN₂O
Peso molecolare: 196,634 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18878718
CAS Number: 1340111-89-8