Stampa…
(S)-tert-Butyl (2-aminopropyl)carbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932018-1G OR932018-500MG
APOSOR932018-1GEA 838 EUR
APOSOR932018-1G APOSOR932018-500MG
(S)-tert-Butyl (2-aminopropyl)carbamate 97%
(S)-tert-Butyl (2-aminopropyl)carbamate
Formula: C₈H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 174,241 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11112235
CAS Number: 121103-15-9