Stampa…
4-(Dimethoxymethyl)-2-methoxypyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931975-1G OR931975-250MG
APOSOR931975-1GEA 207 EUR
APOSOR931975-1G APOSOR931975-250MG
4-(Dimethoxymethyl)-2-methoxypyrimidine 95%
4-(Dimethoxymethyl)-2-methoxypyrimidine
Formula: C₈H₁₂N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275991
CAS Number: 193746-84-8