Stampa…
Methyl benzooxazol-2-yl-acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931958-1G OR931958-250MG
APOSOR931958-1GEA 770 EUR
APOSOR931958-1G APOSOR931958-250MG
Methyl benzooxazol-2-yl-acetate 95%
Methyl benzooxazol-2-yl-acetate
Formula: C₁₀H₉NO₃
Peso molecolare: 191.183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11506177
CAS Number: 75762-23-1