Stampa…
(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-Amino-3-cyclobutylpropanoic acid
OR931954-1G OR931954-250MG OR931954-500MG
APOSOR931954-1GEA 524 EUR
APOSOR931954-1G APOSOR931954-250MG APOSOR931954-500MG
(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
(R)-3-Cyclobutylalanine
Formula: C₇H₁₃NO₂
Peso molecolare: 143,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264348
CAS Number: 174266-00-3