Stampa…
4-(3-Hydroxypropyl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931934-1G OR931934-250MG
APOSOR931934-1GEA 188 EUR
APOSOR931934-1G APOSOR931934-250MG
4-(3-Hydroxypropyl)benzonitrile 95%
4-(3-Hydroxypropyl)benzonitrile
Formula: C₁₀H₁₁NO
Peso molecolare: 161,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09028771
CAS Number: 83101-12-6