Stampa…
α,α,2,4-tetrachlorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Dichloro-1-(dichloromethyl)benzene
OR931922-1G OR931922-5G
APOSOR931922-1GEA 143 EUR
APOSOR931922-1G APOSOR931922-5G
α,α,2,4-tetrachlorotoluene 98%
α,α,2,4-tetrachlorotoluene
Formula: C₇H₄Cl₄
Peso molecolare: 229,919 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00043967
CAS Number: 134-25-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III