Stampa…
(2-Chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-cyclopropyl-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-N-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-4-amine
OR931917-1G OR931917-500MG
APOSOR931917-1GEA 539 EUR
APOSOR931917-1G APOSOR931917-500MG
(2-Chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-cyclopropyl-amine 95%
(2-Chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-cyclopropyl-amine
Formula: C₈H₁₀ClN₃
Peso molecolare: 183,638 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16767268
CAS Number: 1250038-98-2