Stampa…
tert-Butylboronic acid, pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(tert-Butyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR9319-1G OR9319-5G OR9319-25G
APOSOR9319-1GEA 16.1 EUR
APOSOR9319-1G APOSOR9319-5G APOSOR9319-25G
tert-Butylboronic acid, pinacol ester 97%
tert-Butylboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₀H₂₁BO₂
Peso molecolare: 184,084 g/mol
Densità: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657801
CAS Number: 99810-76-1