(1-Methyl-2-oxoethyl)carbamic acid tert-butyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl (1-oxopropan-2-yl)carbamate
Formula:
C₈H₁₅NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12031700 CAS Number: 114857-00-0 |