Stampa…
2-(4-Aminobenzyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[(4-aminophenyl)methyl]aniline
OR931811-1G OR931811-250MG
APOSOR931811-1GEA 287 EUR
APOSOR931811-1G APOSOR931811-250MG
2-(4-Aminobenzyl)aniline 98%
2-(4-Aminobenzyl)aniline
Formula: C₁₃H₁₄N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01670227
CAS Number: 1208-52-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II