Stampa…
1-Allyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931806-1G OR931806-250MG
APOSOR931806-1GEA 401 EUR
APOSOR931806-1G APOSOR931806-250MG
1-Allyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Allyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505317
CAS Number: 101001-68-7