Stampa…
2,4-Dichloro-5-methylphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931805-1G OR931805-5G
APOSOR931805-1GEA 321 EUR
APOSOR931805-1G APOSOR931805-5G
2,4-Dichloro-5-methylphenol 95%
2,4-Dichloro-5-methylphenol
Formula: C₇H₆Cl₂O
Peso molecolare: 177,028 g/mol
Punto di fusione: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520109
CAS Number: 1124-07-8