Stampa…
(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)acetic acid
OR931801-1G OR931801-5G
APOSOR931801-1GEA 85.7 EUR
APOSOR931801-1G APOSOR931801-5G
(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-acetic acid 95%
(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-6-yl)-acetic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Peso molecolare: 194.184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066923
CAS Number: 17253-11-1