Stampa…
Methyl 4-amino-3-cyanobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931800-1G OR931800-250MG
APOSOR931800-1GEA 173 EUR
APOSOR931800-1G APOSOR931800-250MG
Methyl 4-amino-3-cyanobenzoate 95%
Methyl 4-amino-3-cyanobenzoate
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,172 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16038776
CAS Number: 159847-80-0