4-Chloro-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931785-1G
OR931785-250MG
APOSOR931785-1GEA
133
EUR
APOSOR931785-1G
APOSOR931785-250MG
4-Chloro-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Chloro-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Formula:
C₆H₇ClN₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09951961 CAS Number: 61044-96-0 |