Stampa…
4-Bromo-5-methylisoxazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR931756-1G OR931756-250MG OR931756-5G
APOSOR931756-1GEA 213 EUR
APOSOR931756-1G APOSOR931756-250MG APOSOR931756-5G
4-Bromo-5-methylisoxazole 96%
4-Bromo-5-methylisoxazole
Formula: C₄H₄BrNO
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD13689016
CAS Number: 7064-37-1