Stampa…
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931741-1G OR931741-250MG
APOSOR931741-1GEA 539 EUR
APOSOR931741-1G APOSOR931741-250MG
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₆H₆N₂O
Peso molecolare: 122,125 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12198430
CAS Number: 864723-38-6