Stampa…
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931708-1G OR931708-250MG
APOSOR931708-1GEA 575 EUR
APOSOR931708-1G APOSOR931708-250MG
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carbaldehyde 95%
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₃NO
Peso molecolare: 175,227 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03180300
CAS Number: 493-50-5