Stampa…
3-Formyl-1H-indole-6-carbonitrile ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931695-1G OR931695-25G OR931695-5G
APOSOR931695-1GEA 85.8 EUR
APOSOR931695-1G APOSOR931695-25G APOSOR931695-5G
3-Formyl-1H-indole-6-carbonitrile ≥98%
3-Formyl-1H-indole-6-carbonitrile
Formula: C₁₀H₆N₂O
Peso molecolare: 170,167 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657155
CAS Number: 83783-33-9