Stampa…
2,5-Dichlorophenethyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,5-Dichlorophenyl)ethan-1-ol
OR931635-10G OR931635-1G OR931635-5G
APOSOR931635-10GEA 129 EUR
APOSOR931635-10G APOSOR931635-1G APOSOR931635-5G
2,5-Dichlorophenethyl alcohol 95%
2,5-Dichlorophenethyl alcohol
Formula: C₈H₈Cl₂O
Peso molecolare: 191,055 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038828
CAS Number: 1875-87-2