Stampa…
1-(4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl]ethanone
OR931619-100MG OR931619-1G OR931619-250MG
APOSOR931619-100MGEA 219 EUR
APOSOR931619-100MG APOSOR931619-1G APOSOR931619-250MG
1-(4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)ethanone 95%
1-(4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin-5-yl)ethanone
Formula: C₈H₁₀N₂OS
Peso molecolare: 182,243 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00223551
CAS Number: 66373-26-0