Stampa…
8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931617-1G OR931617-250MG
APOSOR931617-1GEA 142 EUR
APOSOR931617-1G APOSOR931617-250MG
8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
8-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Formula: C₇H₈N₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846609
CAS Number: 1239648-74-8