Stampa…
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931608-1G OR931608-250MG
APOSOR931608-1GEA 401 EUR
APOSOR931608-1G APOSOR931608-250MG
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde 95%
3-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₅NO
Peso molecolare: 177,243 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059975
CAS Number: 915924-91-3