Stampa…
tert-Butyl but-3-yn-1-ylcarbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931520-1G OR931520-250MG
APOSOR931520-1GEA 97.4 EUR
APOSOR931520-1G APOSOR931520-250MG
tert-Butyl but-3-yn-1-ylcarbamate 95%
tert-Butyl but-3-yn-1-ylcarbamate
Formula: C₉H₁₅NO₂
Peso molecolare: 169,221 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10698150
CAS Number: 149990-27-2