Stampa…
2-(Chloromethyl)phenylacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-(Chloromethyl)phenyl)acetic acid
OR931497-1G OR931497-5G
APOSOR931497-1GEA 93.1 EUR
APOSOR931497-1G APOSOR931497-5G
2-(Chloromethyl)phenylacetic acid 95%
2-(Chloromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₉ClO₂
Peso molecolare: 184,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200800
CAS Number: 95335-46-9