Stampa…
2-Sec-butoxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931491-1G OR931491-250MG
APOSOR931491-1GEA 92.8 EUR
APOSOR931491-1G APOSOR931491-250MG
2-Sec-butoxybenzaldehyde 95%
2-Sec-butoxybenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02629688
CAS Number: 22921-59-1