2-(Chloromethyl)-3-methylpyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931479-1G
OR931479-250MG
APOSOR931479-1GEA
844
EUR
APOSOR931479-1G
APOSOR931479-250MG
2-(Chloromethyl)-3-methylpyrazine 95%
2-(Chloromethyl)-3-methylpyrazine
Formula:
C₆H₇ClN₂ Peso molecolare: 142,586 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD15144365 CAS Number: 81831-67-6 |