5-Aminomethyl-thiophene-2-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931478-1G
OR931478-250MG
APOSOR931478-1GEA
415
EUR
APOSOR931478-1G
APOSOR931478-250MG
5-Aminomethyl-thiophene-2-carbonitrile 95%
5-Aminomethyl-thiophene-2-carbonitrile
Formula:
C₆H₆N₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08457570 CAS Number: 227279-10-9 |