Stampa…
N-(1H-Indol-5-yl)acetamide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931441-1G OR931441-250MG
APOSOR931441-1GEA 118 EUR
APOSOR931441-1G APOSOR931441-250MG
N-(1H-Indol-5-yl)acetamide 96%
N-(1H-Indol-5-yl)acetamide
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso molecolare: 174,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320495
CAS Number: 7145-71-3