Stampa…
2-(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-2-yl)-ethylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931424-1G OR931424-250MG
APOSOR931424-1GEA 865 EUR
APOSOR931424-1G APOSOR931424-250MG
2-(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-2-yl)-ethylamine 95%
2-(2,3-Dihydro-benzo[1,4]dioxin-2-yl)-ethylamine
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso molecolare: 179,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01659461
CAS Number: 87086-36-0