Stampa…
6-Bromo-L-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931390-1G OR931390-250MG
APOSOR931390-1GEA 264 EUR
APOSOR931390-1G APOSOR931390-250MG
6-Bromo-L-tryptophan 97%
6-Bromo-L-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17214433
CAS Number: 52448-17-6