Stampa…
3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931387-1G OR931387-250MG
APOSOR931387-1GEA 829 EUR
APOSOR931387-1G APOSOR931387-250MG
3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₆ClNO₂
Peso molecolare: 159,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13190369
CAS Number: 1196157-30-8