Stampa…
5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931371-1G OR931371-250MG
APOSOR931371-1GEA 648 EUR
APOSOR931371-1G APOSOR931371-250MG
5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole 95%
5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₄H₄ClN₃O₂
Peso molecolare: 161,546 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00462202
CAS Number: 6814-58-0