Stampa…
1-Hydroxymethylbenzocyclobutene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931311-1G OR931311-250MG
APOSOR931311-1GEA 151 EUR
APOSOR931311-1G APOSOR931311-250MG
1-Hydroxymethylbenzocyclobutene 95%
1-Hydroxymethylbenzocyclobutene
Formula: C₉H₈O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09752655
CAS Number: 15100-35-3