Stampa…
6-Cyano-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931294-1G OR931294-250MG
APOSOR931294-1GEA 151 EUR
APOSOR931294-1G APOSOR931294-250MG
6-Cyano-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
6-Cyano-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09954938
CAS Number: 174500-88-0