Stampa…
Aminotriester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Di-tert-butyl 4-amino-4-(3-(tert-butoxy)-3-oxopropyl)heptanedioate
OR931286-1G OR931286-5G OR931286-250MG
APOSOR931286-1GEA 112 EUR
APOSOR931286-1G APOSOR931286-5G APOSOR931286-250MG
Aminotriester 95%
Aminotriester
Formula: C₂₂H₄₁NO₆
Peso molecolare: 415,564 g/mol
Punto di fusione: 60…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07357283
CAS Number: 136586-99-7