Stampa…
4-Chloroquinolin-8-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931277-1G OR931277-5G
APOSOR931277-1GEA 82.8 EUR
APOSOR931277-1G APOSOR931277-5G
4-Chloroquinolin-8-amine 95%
4-Chloroquinolin-8-amine
Formula: C₉H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18448245
CAS Number: 81764-16-1