Stampa…
Ethyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931255-25G OR931255-5G
APOSOR931255-25GEA 553 EUR
APOSOR931255-25G APOSOR931255-5G
Ethyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate 97%
Ethyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 186,596 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756023
CAS Number: 51940-63-7