Stampa…
N,N-Dimethyl-3-(2-pyrrolidinyl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931213-1G OR931213-250MG
APOSOR931213-1GEA 807 EUR
APOSOR931213-1G APOSOR931213-250MG
N,N-Dimethyl-3-(2-pyrrolidinyl)aniline 95%
N,N-Dimethyl-3-(2-pyrrolidinyl)aniline
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Peso molecolare: 190,285 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663468
CAS Number: 383127-43-3