Stampa…
1-Methyl-4-nitro-1H-indole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931193-1G OR931193-250MG
APOSOR931193-1GEA 270 EUR
APOSOR931193-1G APOSOR931193-250MG
1-Methyl-4-nitro-1H-indole 95%
1-Methyl-4-nitro-1H-indole
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08236728
CAS Number: 91482-63-2